Learn More
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes
For cell culture and general laboratory use
8.55€ - 170.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 12 mm |
---|---|
Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD |
Longueur (métrique) | 75 mm |
Jetable | Oui |
Gamme de produits | SuperClear™ |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Matériau | Quantité d’emballage | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Matériau | Quantité d’emballage | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16684072
|
Labcon
3335-335-000-9 |
Double position | Polystyrène | 25 tubes / sachet, 20 sachets / boîte. | Naturel |
111.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16674072
|
Labcon
3329-355-000-9 |
Double position | Résine de polypropylène de classe USP VI | 125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte. | Naturel |
169.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16694072
|
Labcon
3336-335-000-9 |
Double position | Résine de polypropylène de classe USP VI | 25 tubes / sachet, 20 sachets / boîte. | Naturel |
116.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16664072
|
Labcon
3328-355-000-9 |
Double position | PS | 125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte. | Naturel |
170.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16614082
|
Labcon
3343-335-000-9 |
À insérer | Résine de polypropylène de classe USP VI | 25 tubes / sachet, 20 sachets / boîte. | Naturel |
131.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16604082
|
Labcon
3342-335-000-9 |
À insérer | PS | 25 tubes / sachet, 20 sachets / boîte. | Naturel |
131.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16634072
|
Labcon
3315-800-000-9 |
Bouchon interne double position | PS | 1000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte. | Naturel |
102.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16654072
|
Labcon
3326-355-000-9 |
Non inclus | Résine de polypropylène de classe USP VI | 125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte. | Naturel |
86.65€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16624072
|
Labcon
3306-800-000-9 |
Non inclus | Résine de polypropylène de classe USP VI | 3000 tubes / sachet, 1 sachet / boîte. | Naturel |
116.00€
3000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16644072
|
Labcon
3325-355-000-9 |
Non inclus | PS | 125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte. | Naturel |
91.55€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17275704
|
Labcon
3305-800-000-9 |
Non inclus | PS | 3 000/boîte | Transparent |
135.00€
3000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17285704
|
Labcon
3311-800-000-9 |
Non inclus | Résine de PP de classe USP VI | 1000/boîte | Naturel |
44.25€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17255714
|
Labcon
3316-800-000-9 |
Bouchon à double position séparé | Résine de PP de classe USP VI | 1000/boîte | Naturel |
82.85€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17235714
|
Labcon
3311-807-000-9 |
Non inclus | Résine de PP de classe USP VI | 1000/boîte | Bleu |
54.10€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17245714
|
Labcon
3311-808-000-9 |
Non inclus | Résine de PP de classe USP VI | 1000/boîte | Vert |
54.10€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17225714
|
Labcon
3311-806-000-9 |
Non inclus | Résine de PP de classe USP VI | 1000/boîte | Violet |
54.10€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17215714
|
Labcon
3311-804-000-9 |
Non inclus | Résine de PP de classe USP VI | 1000/boîte | Rouge |
54.10€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17205714
|
Labcon
3311-803-000-9 |
Non inclus | Résine de PP de classe USP VI | 1000/boîte | Orange |
44.25€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17275714
|
Labcon
3326-350-000-9 |
Non inclus | Résine de PP de classe USP VI | 125/sachet ; 1000/boîte | Naturel |
8.55€
125 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17295704
|
Labcon
3311-802-000-9 |
Non inclus | Résine de PP de classe USP VI | 1000/boîte | Jaune |
54.10€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16624082
|
Labcon
3360-800-000-9 |
Not Included | Polystyrene | 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs | Natural |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16644082
|
Labcon
3386-335-000-9 |
Not Included | Polypropylene USP Class VI Resin | 25 Tubes/Bag, 20 Bags/Cs | Natural |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
17265714
|
Labcon
3325-350-000-9 |
Non inclus | PS | 125/sachet ; 1000/boîte | Naturel |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
16634082
|
Labcon
3361-800-000-9 |
Not Included | Polypropylene USP Class VI Resin | 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs | Natural |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Beschreibung
- Culture tube
- For cell culture and general laboratory use
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Freezable to -80°C
- Seal with plug or dual position caps
- Made in USA
Spezifikation
12 mm | |
75 mm | |
SuperClear™ |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Oui | |
Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène) |