Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger à bouchon à vis autoportants de 2,0 ml SuperClear™
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon fixé
Bouchon à vis
Non inclus
Conditionnement:
500 tubes et 500 bouchons dans des sachets séparés/paquet, 10 paquets par boîte
500 tubes/sachet / 10 sachets/boîte
50 tubes / sachet / 10 sachets / boîte / carton
Tamaño de la unidad:
500 pièces
Descripción
- Microtubes à centrifuger à bouchon à vis
- Tubes autoportants
- Comprend des graduations moulées et une zone d’étiquetage
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
- Congelables juqu’à -80°C ; autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP |
| Description | Avec bouchons dans des sachets séparés |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 2,0 ml |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Résine en polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Centrifugation |
| Conditionnement | 500 tubes et 500 bouchons dans des sachets séparés/paquet, 10 paquets par boîte |
| Volume (métrique) | 2,0 ml |
| Déclaration de pureté | Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido