Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger à bouchon à vis de 2,0 ml SuperClear™
GREENER_CHOICE
Code produit. 16674122
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon fixé
Bouchon à vis
Non inclus
Conditionnement:
500 tubes et 500 bouchons dans des sachets séparés / boîte, 10 boîtes par carton
500 tubes/sachet / 10 sachets/boîte
50 tubes / sachet / 10 sachets / boîte / carton
Conditionnement:
500 pièces
5000 pièces
Code produit. 16674122
Marque: Labcon 36608700009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Comprend des graduations moulées et une zone d’étiquetage
  • Microtube à  centrifuger
  • Sans bouchons à vis
  • Comprend des graduations moulées et une zone d’étiquetage
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 2,0 mL
Couleur Naturel
Matériau Résine en polypropylène
À utiliser avec (application) Centrifugation
Conditionnement 500 tubes/sachet / 10 sachets/boîte
Volume (métrique) 2,0 mL
Déclaration de pureté Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
Stérilité Non stérile
Gamme de produits Microtubes à centrifuger SuperClear
Graduated Oui
Type de bouchon Non inclus
FCR max. 20 000 RCF