Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger SuperClear™ de 50 ml
Code produit. 17798848
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis de type capsule
Bouchon à vis plat fixé
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
10 tubes/sac IntegraPack™ / 5 sac/sachet / 10 sachets/boîte
1 tube/sachet, 100 sachets/boîte
25 tubes/portoir ; 20 portoirs/carton
25 tubes/rack en polypropylène réutilisable, 20 racks/boîte
25 tubes/rack / 20 racks/boîte
500 tubes/sachet / 500 bouchons dans un sachet séparé / 500 tubes et bouchons/boîte
500 tubes / sachet / 500 bouchons dans un sachet séparé / 500 tubes et bouchons / boîte
50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte
50 tubes/sachet / 10 sachets/boîte
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Code produit. 17798848
Marque: Labcon™ 31913350169
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Zone d’écriture antibavure brevetée
  • Available with attached flat screw caps that include integral molded elastomeric seal, or plug style cap
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Graduations in increments of 1 mL from 5 to 45 mL
  • Patented anti-smear writing surface
  • 3 colour printed graduations and reverse reading scale
  • Max freeze line
  • 29 mm width, 115 mm height without caps
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Centrifuging to 20,000 xg, Freezable to -80°C
  • For Tubes with Attached Flat Cap: IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 and IATA DGR UN3373 PI650 mailing tube standards and packaging instructions for diagnostic and infectious specimens
  • Tubes with flat caps can be cleaned and reused
Spécification
Certifications/Conformité Conformes aux normes ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE DIV, IATA 95 kPa
Matériau du bouchon Polypropylene
Couleur de bouchon Purple
Couleur Naturel
Capacité (métrique) 50 mL
Jetable Reusable
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Centrifuges, Rotators, Shakers
Comprend Tubes with Writing Surface
Nbre par carton 500 Tubes/Cs.
Nb par paquet 25 Tubes/Pk.
Conditionnement 25 tubes/portoir ; 20 portoirs/carton
Quantité 20 Pk./Cs.
Stérilité Stérile
Gamme de produits SuperClear
Exempt de RNase Oui
Exempt de DNase Oui
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrique
Longueur (métrique) 115 mm
Capacité (impériale) 1.7 oz.
Déclaration de pureté ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
ACT Label Oui
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis plat fixé
Closure Included Oui
Writing Area Oui
Hauteur (métrique) 115 mm
Diamètre (métrique) 20 mm
Graduated Yes
Graduations 1 mL
Type de produit Centrifuge Tube
FCR max. 20,000 x g