Learn More
Systec™ Gaine SUPERDRY
Code produit. 10705584
Click to view available options
:
Gaine SUPERDRY
Code produit. 10705584
Marque: Systec™ 9606
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Accessoires autoclave haute sécurité Systec
• Séchage Superdry
• En complément de l'option pompe à vide
• Le chauffage externe de la cuve permet d'éliminer les traces d'eau pour un séchage total des instruments en sachet, flacons, tissus, pointes de pipette
• Séchage Superdry
Spécification
À utiliser avec (application) Élément chauffant assurant un séchage absolu et un préchauffage
Type de produit Superdry Jacket