Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Colonnes capillaires BP5MS GC
Code produit. 12924005
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
20 m
30 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
1,8 mm
Épaisseur du film:
0,18 μm
0,25 μm
0,25 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12924005
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 054301
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La colonne GC SGE BP5MS est une colonne de siphénylène optimisée pour l’analyse MS à usage général
  • Parfait pour l’analyse GCMS à 5 %
  • Teneur en siphénylène optimisée pour les analyses MS à usage général
Spécification
Température max. 350°C
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 1,8 mm
À utiliser avec (application) Analyse GC-MS 5 %
Plage de températures -40°C à +330/350°C
Épaisseur du film 0,18 μm
Longueur (métrique) 20 m
Matériau 5 % de phényl-polysilphénylène-siloxane