Learn More
Epredia™ Lames de microscope SuperFrost™
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rose
Vert
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Le marquage laborieux à l’aide d’étiquettes en papier n’est plus nécessaire
- La zone d’écriture résiste à tous les solvants courants
- Les lames SuperFrost peuvent être triées par couleur, par exemple par patient, urgence, coloration ou méthode d’examen
- Reconnaissance simple des caractéristiques, comme l’année de l’examen ou le service, l’utilisation, etc.
Spezifikation
Spezifikation
| Edges | 90°, rodé |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Couleur | Bleu |
| Certifications/Conformité | ISO8037/I |
| Revêtement | Sans revêtement |
| Surface d’écriture | Oui |
| Dimensions (L x l) | 76 x 26 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur