Learn More
Epredia™ Lames de microscope SuperFrost™, à bords rodés à 90°
Code produit. 12392098 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Vert
Quantité:
50/boîte, 2,000/carton
50/boîte, 2 000/carton extérieur
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 12392098
Marque: Epredia™ AG00008232E01FST20
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La languette imprimée Thermo Scientific™ SuperFrost est imperméable à quasiment tous les produits chimiques et réactifs de laboratoire courants. Une large gamme de couleurs (7 couleurs standard) permet l’étiquetage et l’archivage de plusieurs échantillons d’examen de manière simple et claire.
  • Le marquage laborieux à l’aide d’étiquettes en papier n’est plus nécessaire
  • La zone d’écriture résiste à tous les solvants courants
  • Les lames SuperFrost peuvent être triées par couleur, par exemple par patient, urgence, coloration ou méthode d’examen
  • Reconnaissance simple des caractéristiques, comme l’année de l’examen ou le service, l’utilisation, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 76mm
Largeur (métrique) 26mm
Edges 90°, rodé
Épaisseur (métrique) 1mm
Couleur Rose
Certifications/Conformité ISO8037/I
Revêtement Sans revêtement
Quantité 50/boîte, 2 000/carton extérieur
Surface d’écriture Oui
Dimensions (L x l) 76 x 26mm