Learn More
Cytiva Tubes en verre Superloop™
Code produit. 11320122 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour superloops de 10 ml
Pour superloops de 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. À utiliser avec (équipement) unitSize
11320122 Pour superloops de 50 ml 1 pièce
11330122 Pour superloops de 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11320122 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 19516501
Pièce de rechange pour ensembles Superloop™. Les tubes en verre Cytiva Superloop™ sont des tubes gradués en verre borosilicaté avec filetage et rainure à utiliser dans les Superloop de 10 ml ou 50 ml.
Superloop™ permet l’introduction de grands volumes d’échantillons dans un système à liquide pressurisé. Il remplace une simple boucle d’échantillonnage.
  • Tube de rechange en verre de 10 ml ou 50 ml avec filetage et rainure
  • En verre borosilicaté
  • Le tube est doté d’une échelle graduée par incréments de 1 ml
  • Utilisées avec la vanne d’injection MV-7 ou INV-907
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tube en verre de rechange
Modèle Graduée, avec filetage et rainure
Matériau Verre borosilicaté
Dimensions (métrique) 50 ml
À utiliser avec (application) Pour la chromatographie liquide
À utiliser avec (équipement) Pour superloops de 50 ml