Learn More
Cytiva Tubes en verre Superloop™
Pièce de rechange pour ensembles Superloop™. Les tubes en verre GE Healthcare Superloop™ sont des tubes gradués en verre borosilicaté avec filetage et rainure à utiliser dans les Superloop de 10 ml ou 50 ml.
489.00€ - 736.00€
Spécification
Type | Tube en verre de rechange |
---|---|
Modèle | Graduée, avec filetage et rainure |
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Pour la chromatographie liquide |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11320122
|
Cytiva
19-5165-01 |
Pour superloops de 50 ml |
489.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11330122
|
Cytiva
19-7593-01 |
Pour superloops de 10 ml |
736.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Superloop™ permet l’introduction de grands volumes d’échantillons dans un système à liquide pressurisé. Il remplace une simple boucle d’échantillonnage.- Tube de rechange en verre de 10 ml ou 50 ml avec filetage et rainure
- En verre borosilicaté
- Le tube est doté d’une échelle graduée par incréments de 1 ml
- Utilisées avec la vanne d’injection MV-7 ou INV-907
Spécification
Tube en verre de rechange | |
Graduée, avec filetage et rainure | |
Verre borosilicaté | |
Pour la chromatographie liquide |