Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur à plaque chauffante SuperNuova+™, température ambiante à 400°C, céramique
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Notre nouvelle gamme d'agitateurs chauffants Thermo Scientific™ SuperNuova+™ offre des performances et une sécurité fiables ainsi qu'une grande simplicité d'utilisation. Les unités sont disponibles en deux tailles, y compris un modèle multipositions avec des commandes et des réglages optimisés pour les applications exigeant une précision de pointe.
Conception intuitive
- Choix de plaque supérieure en céramique ou en aluminium
- Affichage LED facile à lire pour le chauffage et l’agitation
- La conception d’affichage surélevé protège l’électronique contre les éclaboussures
- Possibilité de définir des programmes (accélération / décélération / pause) et d’enregistrer les paramètres
- Sonde de température PT1000 et pare-éclaboussures de protection en option
Une technologie avancée
- Stir-Trac utilise une technologie innovante pour une agitation à faible vitesse, un contrôle homogène de la vitesse ainsi qu’un couplage magnétique plus puissant
- Le système d’alarme de surface chaude protège contre les brûlures accidentelles en indiquant clairement si la surface de chauffe dépasse 50 °C (122°F)
Période de garantie limitée :
Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne :
Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Céramique |
| Tension | 230 V |
| Comprend | Sonde de température PT100, tige et pinces |
| Poids à l’expédition (impériale) | 17,6 lb |
| Poids à l’expédition (métrique) | 8 Kg |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
| Longueur (impériale) | 16,2 in |
| Dimensions | 10,25 × 10,25 in |
| Hauteur (métrique) | 10,2 cm |
| max. (métrique) | Température ambiante à 400°C |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.