Learn More
Invitrogen™ Système SuperMix de synthèse premier brin SuperScript™ III pour qRT-PCR
Code produit. p-4926553
Click to view available options
Nbre de réactions:
250 réactions
50 réactions
Conditionnement:
250 réactions
50 réactions
Code produit. 10246902
Marque: Invitrogen™ 11752050
Offre les capacités à haute température de la transcriptase inverse SuperScript III dans un format SuperMix optimisé pour la synthèse d’ADNc premier brin à utiliser dans le cadre d’une RT-PCR quantitative (qRT-PCR) en temps réel
  • Une telle configuration de réaction simple et permettant de gagner du temps repose sur deux tubes uniquement : un tube 2X Reaction Mix et un tube Enzyme Mix.
  • Le mélange enzymatique de transcriptase inverse SuperScript III, inclus dans le mélange enzymatique RT, est une version de RT M-MLV qui a été conçue pour réduire l’activité de RNAse H et procurer une meilleure stabilité thermique. L’enzyme peut être utilisée pour synthétiser l’ADNc à des températures s’échelonnant entre 42 et 60°C, offrant une meilleure spécificité, des rendements d’ADNc supérieurs et davantage de produit pleine longueur que d’autres transcriptases inverses.
  • Dans la mesure où la SuperScript III RT n’est pas inhibée sensiblement par l’ARN ribosomique et l’ARN de transfert, elle peut être utilisée pour synthétiser de l’ADNc à partir de l’ARN total
  • L’inhibiteur de ribonucléase recombinant RNaseOUT, qui figure également dans le mélange enzymatique, est une protéine bloquant la RNase, qui assure une protection contre la dégradation de l’ARN ciblé sous l’effet de la contamination de la préparation d’ARN par la ribonucléase
Mélange Reaction Mix : le Reaction Mix 2X RT comporte de l’oligo(dT)20, des hexamères aléatoires, du MgCl2, ainsi que des dNTP dans une formulation tampon optimisée pour la qRT-PCR. E. coli RNAse H est fourni sous la forme d’un tube distinct au sein du kit en vue d’éliminer le modèle d’ARN de la molécule hybride d’ARN de l’ADNc après synthèse premier brin. Cette approche augmente la sensibilité dans le cadre de la qRT-PCR. Utilisation du système SuperMix de synthèse premier brin SuperScript III : cette formulation SuperMix peut être utilisée pour quantifier moins de 10 copies d’un gène cible dans le cadre d’une qRT-PCR, avec une vaste échelle dynamique permettant la quantification précise des ARNm en forte concentration à partir d’un volume maximal de 1 μg d’ARN total. Des réactifs sont fournis pour 50 ou 250 réactions de transcription inverse de 20 μl chacun. Température de réaction optimale : 50°C.
PCR & PCR en temps réel, transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
• Reaction Mix RT 2X (500 μl)
• Mélange enzymatique RT (100 μl)
• RNase d’E. coli (50 μl)
Conserver à –20°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Vitesse de réaction 30 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 50°C
Quantité 50 réactions
Transcriptase inverse SuperScript III
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 50 réactions
Format de réaction Master Mix
Type de réactif Transcription inverse
Matériau de départ ARN