Learn More
Invitrogen™ Système de RT-PCR en une étape SuperScript™ IV
Code produit. p-8385018
Click to view available options
Comprend:
Kit only
Kit with ezDNase
Nbre de réactions:
100 réactions
25 réactions
Conditionnement:
1 pièce
100 réactions
25 réactions
Code produit. 15814182
Marque: Invitrogen™ 12594025
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
  • Mélange SuperScript IV RT, 12,5 μl
  • Master Mix RT-PCR 2X Platinum SuperFi, 625 μl
  • Eau exempte de nucléase, 1,25 ml
Permet une meilleure RT-PCR, plus rapide.
The Invitrogen SuperScript One-Step RT-PCR System, available with or without ezDNase, combines the high processivity of SuperScript IV Reverse Transcriptase (RT) with the high-fidelity of Platinum SuperFi DNA Polymerase to provide unmatched one-step RT-PCR performance. With this convenient one-step formulation plus gene-specific primers, you can perform both cDNA synthesis from total RNA or mRNA and PCR amplification in a single tube.
Le système de RT-PCR en une étape Invitrogen™ SuperScript™ IV associe la transcriptase inverse (RT) Invitrogen™ SuperScript™ IV haute processivité et l’ADN polymérase Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ haute fidélité pour offrir une RT-PCR en une étape inégalée. Grâce à cette formulation simple et pratique, vous pouvez réaliser la synthèse de l’ADNc à partir de l’ARN total ou de l’ARNm et l’amplification par PCR dans un seul tube, à l’aide d’amorces spécifiques aux gènes.
  • Mécanisme d’activation à démarrage à chaud en deux phases pour une grande spécificité, un rendement et une configuration à température ambiante
  • Performances supérieures : sensibilité jusqu’à 0,01 pg d’ARN, longueur de la cible jusqu’à 13,8 kb et protocole RT-PCR en une étape le plus rapide
  • Détection fiable de cibles, même avec des échantillons d’ARN de pureté sous-optimale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
• Mélange RT SuperScript IV (12,5 μl)
• Master Mix de RT-PCR Platinum SuperFi 2X (625 μl)
• Eau sans nucléase (1,25 ml)
Conserver à –20°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Kit
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étapes
Polymérase Platinum SuperFi
Vitesse de réaction 10 min
Technique RT-PCR en 1 étape
Température de réaction optimale 45 à 60°C
Quantité Each
Transcriptase inverse SuperScript IV
Activité de la ribonucléase H Réduction
Conditions d’expédition Glace carbonique
Type de produit final ADNc amplifié par PCR
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 25 réactions
Format de réaction Master Mix
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 14 kb
Matériau de départ ARN
Comprend Kit only