Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ ELISA Femto Substrate
Code produit. p-4532144 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
Kit de 100 ml
Kit de 250 ml
Conditionnement:
250mL
Code produit. 10023983
Marque: Thermo Scientific™ 37074
Substrat HRP formulé pour une détection des protéines et une linéarité à faible extrémité supérieures dans les applications ELISA chimiluminescentes.
Le substrat de sensibilité maximale SuperSignal ELISA Femto Thermo Scientific™ est formulé pour une détection de protéines supérieure et une linéarité de bas de gamme dans les applications ELISA chimiluminescentes.
Le substrat ELISA SuperSignal Femto génère une chimiluminescence détectable (lumière) en moins d’une minute d’addition à des traces de HRP soluble, ce qui permet d’économiser jusqu’à 30 minutes par essai par rapport aux substrats ELISA colorimétriques. Cette fonctionnalité est idéale pour les applications de criblage à haut débit (HTS) dans lesquelles jusqu’à 100 000 dosages peuvent être effectués quotidiennement sur des équipements robotiques. Comme les périodes d’incubation sont souvent un facteur limitant dans le développement de dosages automatisés rapides, le substrat ELISA de SuperSignal Femto est le choix logique pour les applications HTS automatisées.
Points clés :
  • Génération immédiate de lumière – signal intense généré immédiatement à la température ambiante et à 37°C
  • Linéarité des limites inférieures améliorée – détection facile de faibles quantités de protéines avec des rapports signal-bruit élevés et une linéarité des limites inférieures des courbes de réponse à la dose
  • Haute sensibilité – détection du niveau de femtogramme des protéines cibles
  • Réduction du temps de dosage – la sensibilité élevée permet de réduire les étapes d’incubation
  • Stabilité – stockage pendant six mois à température ambiante ou au moins pendant 12 mois à 4°C avec une stabilité de solution de travail de six heures
  • Émet de la lumière à 425 nm – mesurable par luminomètres
Comprend :
Solution Luminol/Amplificateur ; tampon de peroxyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat ELISA
Quantité Kit de 250 ml
Méthode de détection Chimiluminescence
Gamme de produits SuperSignal
Propriétés du substrat substrat chimique
Type de substrat HRP (peroxydase de raifort)
Contenu et stockage Stable pendant un an à 4°C ou six mois à température ambiante. Le produit est expédié à température ambiante.