Learn More
Thermo Scientific™ Substrat à sensibilité maximale SuperSignal™ West Femto
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le substrat Thermo Scientific™ SuperSignal West Femto est un substrat chimiluminescent renforcé (ECL) ultra-sensible destiné à la détection de l’activité de la peroxydase à partir d’anticorps conjugués à la HRP et de sondes dans un transfert Western.
Points clés :
Substrat ECL – un substrat de chimiluminescence optimisée pour la détection de l’activité de la peroxydase de raifort (HRP) à partir d’anticorps ou autres sondes de transfert Western
Sensible – permet de détecter de faibles quantités, de l’ordre du femtogramme (la moitié d’une zeptomole), de protéines en bandes sur des membranes en nitrate de cellulose ou en PVDF
Quantitatif – permet de produire un signal quantitatif, mesurable sur deux ordres de grandeur
Permet d’économiser des anticorps – optimisé pour des concentrations d’anticorps très diluées ; permet de diluer des anticorps primaires 5 000 à 100 000 fois et des anticorps secondaires 100 000 à 500 000 fois (à partir de 1 mg/ml de solutions mères)
Signal intense – facilité à capturer une image par exposition à un film d’autoradiographie ou via une caméra CCD ou un système d’imagerie similaire
Durée excellente du signal – 8 heures de rendement lumineux utilisable dans des conditions optimisées
Réactif stable – les composants du kit sont stables pendant 1 an à 4°C ou 6 mois à température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de produit | Substrat |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
| Gamme de produits | SuperSignal |
| Quantité | 20 mL |
| Substrate | Peroxydase de raifort |
| Concentrations d’anticorps recommandées | 2° : 1:100-500K (2-10 ng/mL), 1° : 1:5K (10 à 200 ng/ml) |
| Sensibilité | Faible niveau de femtogramme |
| Afficher plus |