Learn More
Labcon Cônes de pipette à faible rétention SuperSlik™ de 1250 μl
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Portoir
Recharge
Unit Size:
1000 pièces
480 pièces
576 pièces
Description
- Pointe de pipette
- Longueur étendue FlexTop™
- Conviennent aux pipettes de 1000 et 1250 μl appréciées
- Très faible rétention de liquide
- Faible force de montage et d’éjection inférieure à 3 kg
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Fabriqué aux États-Unis
Specifications
Specifications
| Volume (métrique) | 1250 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 3,50 in |
| Longueur (métrique) | 88,9 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Déclaration de pureté | Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) |
| À utiliser avec (application) | Manipulation de liquides |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction