Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrane Supor™, quadrillée
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Conditionnement:
200 pièces
Description
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Spécification
| Couleur | blanc |
| Description | En vrac avec séparateurs en parchemin |
| Matériau | PES |
| Porosité | 0,45 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur de la grille | Noir |
| Nb par paquet | 200/boîte |
| Diamètre (métrique) | 47 mm |