Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrane Supor™, quadrillée
Code produit. p-7089787
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 17164551
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 66234
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Membrane Supor™ conçue pour les applications de surveillance de l’environnement.
  • Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur blanc
Description En vrac avec séparateurs en parchemin
Matériau PES
Porosité 0,2 μm
Stérilité Stérile
Couleur de la grille Noir
Nb par paquet 200/boîte
Diamètre (métrique) 47 mm