Learn More
3M™ Système respiratoire à adduction d'air, 06972
Code produit 31297052 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau
31297052 Polypropylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31297052 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100361625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1150.00€
    732.75€ / 1 pièces
    Économisez 417.25€
    36% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Assure une protection respiratoire contre les particules, les gaz et les vapeurs, ainsi que contre les risques combinés, lorsqu'il est utilisé avec un appareil respiratoire approuvé. 3M masque facial.
  • Compatible avec 3M™ Masque intégral série 6000 et demi-masque série 7500.
  • Protège contre les particules, les gaz, les vapeurs et les risques combinés.
  • Assure un flux d'air constant pour un confort accru.
  • Les raccords à double action contribuent à prévenir les déconnexions accidentelles.
  • Débit d'air réglable avec sac de contrôle de débit pour les tests avant utilisation.
  • Le tube respiratoire discret permet une liberté de mouvement et une gêne minimale.
  • Conception à fixation par courroie avec raccord en acier inoxydable pour une durabilité et une résistance à la corrosion accrues.
  • Testé ATEX pour une utilisation en toute sécurité dans les environnements IIB 2GD.
  • Homologué CE et conforme aux normes EN14594:2005.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Type de produit Régulateur d‘air fourni
À utiliser avec (application) Nettoyage, électricité, entretien des installations, peinture, ponçage, soudage
À utiliser avec (équipement) 3M Masques faciaux
Modèle S200+