Learn More
3M™ Système respiratoire à adduction d'air, S-200+
Code produit 31297051 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau
31297051 Polypropylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31297051 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100360886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00€
    686.02€ / 1 pièces
    Économisez 388.98€
    36% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Assure une protection respiratoire contre les particules, les gaz et les vapeurs, ainsi que contre les risques combinés, lorsqu'il est utilisé avec un appareil respiratoire approuvé. 3M masque facial.
  • Offre une protection contre les poussières fines, les aérosols, les projections de peinture, les fumées métalliques, les gaz, les vapeurs et les risques combinés.
  • Conçu pour être utilisé avec des produits approuvés 3M™ Masques demi-visage et masques complets.
  • Peut être utilisé comme un respirateur à air comprimé standard ou en mode double avec filtre de secours lorsque l'alimentation en air est déconnectée.
  • Conception légère et équilibrée avec un flux d'air constant et réglable par l'utilisateur pour un confort optimal.
  • Le tube respiratoire discret et à petit diamètre permet une grande liberté de mouvement et réduit les interférences au travail.
  • Système monté sur courroie avec raccords à double action pour minimiser le risque de déconnexion accidentelle.
  • La connexion en acier inoxydable moulé améliore la résistance à la corrosion dans des conditions de travail difficiles.
  • Comprend un sac de contrôle de débit pour une vérification simple du flux d'air avant utilisation.
  • Facile d'entretien grâce à un remplacement des pièces rapide et intuitif.
  • ATEX testé et adapté à une utilisation dans les environnements IIB 2GD dans des conditions spécifiées.
  • Testé conformément à la norme EN-13463-1 pour les équipements non électriques lorsqu'il est utilisé avec 3M™ 308-00-72P Tube d'alimentation en air comprimé antistatique.
  • Approuvé CE et classé selon la norme EN14594:2005 Classe 3A/B (demi-masque) ou Classe 4A/B (masque facial complet).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Type de produit Régulateur d‘air fourni
À utiliser avec (application) Nettoyage, électricité, entretien des installations, peinture, ponçage, soudage
À utiliser avec (équipement) 3M Masques faciaux
Modèle S200+