Learn More
Memmert™ Panier support avec étagère de montage perforée
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
WTB15
WTB24
WTB35
WTB50
Conditionnement:
1 pièce
Description
- L’utilisation de racks pour tubes à essai n’est pas possible
- Comporte des perforations de grille pour installer des clips pour les flacons coniques
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | WTB35 |
| Type | Panier support avec étagère de montage perforée (acier inox) |
| Matériau | Acier inoxydable |