Learn More
Memmert™ Paniers de support pour bain-marie pour WNB22
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bains-marie de 14 l, 22 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Étagère de montage perforée en acier inoxydable avec une grille quadrillée
- Paniers de support en acier inoxydable
- Pour bains-Marie Memmert
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Bains-marie de 14 l, 22 l |
| Type | Panier de support |