Learn More
Thermo Scientific SUPPORT FRAME 780mm HIGH 50045014
Marque:  Thermo Scientific 50045014
SUPPORT FRAME 780mm HIGH 50045014
Code produit. 10006551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00€
    989.00€ / 1 pièce
    Économisez 56.00€
    5% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 27-03-2026