Learn More
Velp Scientifica™ Tige-support
Code produit. 11747303 Tous les produits Velp Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
470 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Longueur (métrique) unitSize
11747303 470 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 11747303 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur A00001069
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec : Agitateur magnétique chauffant et plaque chauffante Velp
  • À utiliser avec l’agitateur à plaque chauffante AREX™ CerAlTop™
  • Aide à maintenir les flacons à fond rond en position verticale pendant l’agitation/le chauffage
Spécification
Diamètre (métrique) 12 mm
À utiliser avec (équipement) Agitateur magnétique chauffant et plaque chauffante Velp
Longueur (métrique) 470 mm
Type Accessoire, tige