Learn More
OHAUS™ Support
Code produit. 15722449 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la tige:
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Hauteur (métrique):
267 mm
305 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15722449
Marque: OHAUS™ 30400030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le support OHAUS™ fournit un support sécurisé pour maintenir la verrerie à des positions élevées.
  • Les cadres de laboratoire, les tiges et les connecteurs résistants à la corrosion sont disponibles en acier inox de qualité supérieure, offrant une résistance aux produits chimiques et une durabilité élevées. L’aluminium offre une résistance fiable à un poids plus léger.
  • Simplifiez la configuration de laboratoire ! Treize options de kit de cadres de laboratoire sont disponibles avec quatre modèles conçus pour s’adapter aux hottes filtrantes. Créez votre propre système de support en choisissant parmi une large sélection de tiges, de socles et de connecteurs.
  • Les dispositifs de levage de laboratoire offrent des plateformes élévatrices réglables pratiques avec une résistance et une durabilité exceptionnelles pour le maintien de petits équipements de laboratoire tels que la verrerie, les plaques chauffantes et les bains-marie à différentes hauteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 267 mm
Longueur (impériale) 10,50 po
Longueur (métrique) 267 mm
Longueur (métrique) de la tige 584 mm
Largeur (impériale) 17,75 po
Largeur (métrique) 451 mm
Diamètre (métrique) de la tige 16 mm
Type de produit Support avec tige