Learn More
Thermo Scientific™ Supports pour étuves et incubateurs Thermo Scientific™ Heratherm
Code produit. 10304130 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Fours et incubateurs modèle 100 l
Fours et incubateurs modèle 180 l
Fours et incubateurs modèle 60 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10304130
Marque: Thermo Scientific™ 50127742
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Supports à roulettes
Supports avec roulettes
Hauteur (roulettes comprises) : 7.36 po (18.7 cm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Fours et incubateurs modèle 100 l
Type Support
Comprend Roulettes