Description
- Doublure sans coutures pour un confort accru
- Grande flexibilité et excellente dextérité
- Très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Permet le contact avec des aliments et des matériaux chauds jusqu'à 100 °C
- NQA 1,5
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|EN407:2020 |ES ISO 21420:2020|ES ISO 374-1:2016|ES ISO 374-5:2016 | Tipo de alimento: Caucho | Categoría III | Cumple con REACH |
| Chlorinated | Non |
| Applications | Industriel |
| Couleur | Bleu |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Latex |
| Type de produit | Gants résistants aux produits chimiques |
| Dimensions | 11 |
| Norme EN388 | 3131A |
| Afficher plus |