Learn More
Fisherbrand™ Plaques de support pour mélangeurs à vortex
Code produit. p-8012698 Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Description:
Plaque de support, 50 mm de diamètre
Plaque de support, 94 mm de dia.
Diamètre (métrique):
50 mm
94 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11722583
Marque: Fisherbrand™ A00000017
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accueille en toute sécurité les tubes à essai et les flacons. Les plaques de support sont compatibles avec les mélangeurs à vortex.
  • Mousse souple ou caoutchouc pour éviter la casse
  • Noir
  • Disponible dans plusieurs diamètres
Spécification
Type de produit Plaque de support
Matériau Mousse
Diamètre (métrique) 94 mm
Description Plaque de support, 94 mm de dia.
À utiliser avec (équipement) CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4, RX3