Learn More
Semperit™ Supreme™ Gants chirurgicaux en latex de caoutchouc naturel
Code produit 12495020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12495020 8,5 50 paires
12405030 9 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12495020 Fournisseur Semperit™ Code fournisseur 3000006095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.83€
    68.98€ / 50 paires
    Économisez 42.85€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les gants chirurgicaux en latex de caoutchouc naturel Sempermed Supreme™ pour vos besoins chirurgicaux. Ces gants sont certifiés : EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223.
  • Stérile
  • Blanc naturel
  • Non poudrés
  • Style de manchette : à bord roulé
  • Jetable
Spécification
Certifications/Conformité EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Matériau Latex
Poudré Sans poudre
Dimensions 8,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (métrique) 0,19 à 0,23 mm
Type de manchette de gant Roulé
Longueur (métrique) 285 mm