Learn More
Ansell MICROFLEX™ Gants jetables en nitrile ultra-résistants
Code produit 15259363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15259363 Grande 100 pièces
15269363 Moyen 100 pièces
15279363 Standard 100 pièces
15289363 XL 100 pièces
15299363 XS 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15259363 Fournisseur Ansell Code fournisseur 93843090
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrent une protection tout en aidant les utilisateurs à améliorer leur efficacité et leur vitesse. Ansell™ MICROFLEX™ Les gants jetables en nitrile haute résistance résistent au ruban adhésif et aux adhésifs avec un faible taux d'acceptation de micro-perforations de 0,65 AQL.
  • Offrent une barrière de protection avancée contre les contaminants
  • La formulation des gants intègre des propriétés non adhésives pour créer une résistance aux rubans ou aux adhésifs
  • Les doigts texturés assurent une préhension solide et efficace, ainsi qu’une protection optimale des utilisateurs
  • Le revêtement en polymère assure un enfilage facile pour contribuer à la protection des utilisateurs dans des environnements en constante évolution
  • Fabriqués sans matériaux en latex de caoutchouc naturel et non poudrés pour vous protéger contre les allergies, les irritations et la sécheresse cutanées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN-374-2 niveau 3, NQA 0,65, EN-374, 93/42/CEE, EN-455 parties 1, 2 et 3, ASTM F1671
Accelerator Free Non
Applications Industriel
AQL 0.65
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions Grande
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,11 mm
Type de doigt Texturés
À utiliser avec (application) Soins de santé, secteur dentaire, sécurité industrielle, laboratoire, EMS
Type de manchette de gant Ourlé
Modèle 93-843
Type d’emballage Distributeur
Quantité 100/paquet
Résistance à la traction 14 à 30 MPa
Longueur (métrique) 245 mm
Largeur (métrique) 108 mm