Learn More
Ansell Gants jetables en nitrile Microflex™ pour risques élevés
Description
- La manchette longue offre une protection supplémentaire au niveau du poignet et du bras dans les environnements dangereux.
- La formulation avancée en nitrile fournit un taux de petits orifices parmi les plus faibles acceptables (NQA de 0,65)
- La formulation des gants intègre des propriétés non adhésives pour créer une résistance aux rubans ou aux adhésifs et aider les utilisateurs à améliorer leur efficacité et leur vitesse.
- Les doigts texturés assurent une bonne préhension solide et une excellente protection des utilisateurs.
- Fabriqués sans matériaux en latex de caoutchouc naturel et non poudrés pour vous protéger contre les allergies, les irritations et la sécheresse cutanées.
- Approuvé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/CEE, EN374-2 : 2003, EN374-3 : 2003, MDD 93/42/EEC, Classe 1, EN455-1, EN455-2 et EN455-3, ASTM F1671 |
| Applications | Industriel |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Finger Thickness (English) | 8,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.22 mm |
| Qualité | Médical |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Afficher plus |