Learn More
Ansell Gants jetables en nitrile Microflex™ pour risques élevés
Code produit 15257049
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
40 pièces
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15257049 Grande 50 pièces
15247049 Moyen 50 pièces
15237049 Standard 50 pièces
15267049 XL 50 pièces
15503705 2XL 50 pièces
15523705 XS 50 pièces
15656054 3XL 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15257049 Fournisseur Ansell Code fournisseur 93853090
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrent une résistance aux perforations jusqu’à 3 fois supérieure à celle des gants jetables en latex ou en vinyle. Les gants jetables en nitrile pour risques élevés Microflex™ offrent également contre les produits chimiques et les liquides.
  • La manchette longue offre une protection supplémentaire au niveau du poignet et du bras dans les environnements dangereux.
  • La formulation avancée en nitrile fournit un taux de petits orifices parmi les plus faibles acceptables (NQA de 0,65)
  • La formulation des gants intègre des propriétés non adhésives pour créer une résistance aux rubans ou aux adhésifs et aider les utilisateurs à améliorer leur efficacité et leur vitesse.
  • Les doigts texturés assurent une bonne préhension solide et une excellente protection des utilisateurs.
  • Fabriqués sans matériaux en latex de caoutchouc naturel et non poudrés pour vous protéger contre les allergies, les irritations et la sécheresse cutanées.
  • Approuvé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/CEE, EN374-2 : 2003, EN374-3 : 2003, MDD 93/42/EEC, Classe 1, EN455-1, EN455-2 et EN455-3, ASTM F1671
Applications Industriel
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finger Thickness (English) 8,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.22 mm
Qualité Médical
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions Grande
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 8,7 mil
Épaisseur (métrique) 0,14mm
Type de doigt Texturés
Type de manchette de gant Allongé, perlé
Modèle 93-853
Type d’emballage Distributeur
Quantité 50Pack
Résistance à la traction 14 à 30 MPa
Longueur (métrique) 295 mm
Largeur (métrique) 108 mm