Learn More
Invitrogen™ Kit A pour coulage à la main de gel SureCast™ - Matériel et réactifs
Code produit. 15583371
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Code produit. Quantité unitSize
15583371 1 kit 1 kit
1 options
Code produit. 15583371
Marque: Invitrogen™ HC1000SR
Includes
Le kit A pour coulage manuel SureCast comprend tout le matériel et les réactifs dont vous avez besoin pour démarrer :
  • 2 postes de coulage manuel SureCast
  • 2 tampons d’étanchéité SureCast™
  • 2 jeux de plaques en verre SureCast™ (2 à l’avant et 2 à l’arrière)
  • 6 peignes à gel SureCast™ (2 chacun : 10, 12, 15 puits)
  • 10 bras espaceurs de gel SureCast™
  • 1 tampon d’empilement SureCast™ (1 litre), lot de 2
  • 1 tampon de résolution SureCast™ (1 litre), lot de 2
  • 1 solution d’acrylamide SureCast™ (40 %) (450 ml)
  • 1 solution APS SureCast™ (25 g)
  • 1 solution TEMED SureCast™ (30 ml)
Versez vos propres gels de polyacrylamide facilement et en toute confiance avec un kit A pour coulage à la main de gel SureCast™. Le système de coulage à la main SureCast peut être utilisé pour créer des gels de polyacrylamide à l’aide des réactifs de coulage à la main SureCast ainsi que d’autres réactifs de coulage de gel de polyacrylamide courants.
Conception innovante, étanche—réduit le nombre d’échecs d’utilisation de gels, et donc les pertes de temps
  • Plaque en verre de qualité supérieure durable
  • Assemblage simple de composants de coulage—il suffit de déposer les plaques en verre, puis de verrouiller la poignée de la came
  • Dispositif d’inclinaison unique pour faciliter le chargement des solutions d’acrylamide
Pour un kit n’incluant pas les réactifs de coulage à la main SureCast, veuillez consulter le kit B pour coulage à la main de gel SureCast™. Le système est équipé de plaques en verre durables parfaitement étanches utilisant un mécanisme de chargement et de verrouillage à mouvement unique. Le dispositif d’inclinaison unique de la station pour coulage à la main SureCast™ permet de réduire les déversements et d’améliorer la capacité de charge des solutions de coulage pendant le coulage à la main. Les gels SureCast sont conçus pour une utilisation dans la mini cuve à gel Mini Gel Tank.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 2 postes de coulage manuel de gel SureCast
• 2 jeux de plaques en verre SureCast
• 10 bras espaceurs de gel SureCast
• 1 outil polyvalent 10 puits SureCast
• 1 outil polyvalent 12 puits SureCast
• 1 outil polyvalent 15 puits SureCast
• 1 jeu de peignes de gel SureCast (10, 12, 15 puits)
• 2 boîtes de tampons d’empilement SureCast de 500 ml.
Conserver à température ambiante.
• 5 boîtes de tampons d’empilement SureCast de 500 ml.
Conserver à température ambiante.
• 2 boîtes de tampons de résolution SureCast de 500 ml.
Conserver à température ambiante.
• 5 boîtes de tampons de résolution SureCast de 500 ml.
Conserver à température ambiante.
• 25 g de persulfate d’ammonium SureCast.
Conserver à température ambiante.
• Solution d’acrylamade SureCast de 450 ml.
Conserver à température ambiante.
• 30 ml de solution TEMED SureCast.
Conserver à température ambiante.
Dimensions de gel Mini
Gamme de produits SureCast
Type Ensemble de moulage manuel de gel A
Quantité 1 kit