Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes standard spécifiques avec barrière contre les aérosols SureOne™
GREENER_CHOICE
Code produit. 13428236 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 μl à 10 μl
0,1 μl à 20 μl
100 μl à 1000 μl
10 μl à 100 μl
20 μl à 200 μl
2 μl à 20 μl
30 à 300 μl
Type de pointe:
Biseauté
Micro Point
Micro Point, Version longue
Version longue, Micro Point, Faible rétention
Couleur:
Naturel
Transparent
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
Code produit. 13428236
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.
Format universel convenant aux pipettes de recherche.
  • Conçues pour une meilleure précision et compatibles avec les pipettes monocanal, multicanaux et électroniques
  • Sans DNase / RNase, les pointes stériles sont également apyrogènes
  • Stériles et transparentes
  • Le filtre élimine la contamination croisée des aérosols sans sceller ni piéger les échantillons
  • Les pointes permettent de récupérer les échantillons non contaminés
  • Non autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volume (métrique) 2 μl à 20 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Non autoclavable
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 46 mm
Format Portoir à charnières
Type de pointe Biseauté
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Gamme de produits SureOne
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt