Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC CurePac™ Bio 550 SEC MDi™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Experience the future of Size-Exclusion Chromatography (SEC) with SurePac™ Bio 550 SEC MDi™ analytical columns and guards exclusively designed to deliver robust and reproducible performance at high resolution and throughput to accelerate your therapeutics analysis process. The column's groundbreaking MDi™ technology integrates our advanced 3 μm monodisperse silica particle platform with bioinert hardware to ensure superior reliability for best sample recovery. SurePac™ Bio 550 SEC MDi™ column is ideal for AAV gene therapeutics analysis and offers excellent selectivity due to the dedicated smaller particle (3 μm) size combined with wide-pore (550Å) for separating monomeric AAVs from aggregates based on their size differences.
Les colonnes et colonnes de protection SurePac Bio 550 SEC MDi sont basées sur des particules de silice de haute pureté, sphériques, poreuses (550 Å) et monodispersées de 3 μm, modifiées de manière covalente avec une couche hydrophile diol exclusive. Cette conception unique permet d’obtenir des distances de diffusion plus courtes et un meilleur transfert de masse reproductible, ainsi que des pics plus fins. La taille constante de ces particules facilitera un contrôle précis de la synthèse des milieux et du conditionnement des colonnes, ce qui améliore considérablement la reproductibilité entre colonnes et entre lots. Les colonnes sont logées dans un matériel en acier inoxydable hydrophile recouvert de bioinert afin d’éliminer les interactions secondaires, ce qui garantit des performances optimales pendant le processus d’injection initial.
- Idéal pour la caractérisation des thérapies géniques AAV et l’évaluation du contrôle de qualité grâce à la sélectivité des petites particules dédiées (3 μm) combinée à une taille de pores large (550 Å).
- Reproductibilité supérieure de colonne à colonne et de lot à lot, ce qui supprime le problème de variabilité des colonnes dans les tests de stabilité et d’AQ/CQ
- Pics haute efficacité avec excellente récupération
- Une résolution et un débit plus élevés pour un délai d’exécution rapide sans nuire à la performance
- Matériel bioinerte pour éliminer l’absorption des analytes
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| Débit | 125 μl/min |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Pression max. | 3 500 psi (241 bars) |
| Granulométrie | 3 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Température | 20°C to 60°C |
| Phase stationnaire | Exclusif |
| Afficher plus |