Learn More
Thermo Scientific™ SureQuant™ Phosphopeptide Suitability Standards
Code produit 17447802 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
100 fmol/μl
500 fmol/μl
Conditionnement:
1 pièce
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration unitSize
17447802 100 fmol/μl 1 pièce
17797453 500 fmol/μl 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17447802 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A51745
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les étalons de phosphopeptides SureQuant permettent d’évaluer la pertinence du système LC-MS / MS pour l’analyse des phosphopeptides et la quantification multiplexée de la phosphorylation de 89 protéines cibles clés à partir de 7 voies de signalisation à l’aide de l’analyse LC-MS / MS.
The SureQuant Multipathway Phosphopeptide Standard contains an optimized mixture of 131 isotopically labeled phosphopeptides to simultaneously monitor and quantitate phosphorylation signaling. The SureQuant Phosphopeptide Suitability Standard contains a mixture of 20 isotopically labeled phosphopeptides with increasing hydrophobic properties for LC optimization and monitoring of LC-MS/MS system performance. When used together, the standards help ensure optimal instrument performance and sample assessment for phosphorylation events.
Les phosphopeptides spécifiques de l’étalon de phosphopeptides multivoies SureQuant ont été choisis pour couvrir les sites de phosphorylation biologiquement pertinents pour 89 protéines clés dans sept voies de signalisation différentes, dont EGFR / HER, RAS-MAPK, PI3K / AKT / mTOR, AMPK, mort / apoptose, et signalisation de contrainte (p38 / SAPK / JNK). Pour obtenir des résultats optimaux, la préparation d’échantillons MS doit inclure l’enrichissement de phosphopeptides, avec l’étalon dopé avant la préparation des échantillons MS (1 pmol) ou après l’enrichissement de phosphopeptides (0,8 pmol). La capacité de surveiller et de quantifier simultanément ces cibles dans un seul échantillon est un outil puissant pour l’évaluation de l’activité de la voie de signalisation normale et anormale.
Les phosphopeptides sélectionnés pour l’étalon d’adéquation des phosphopeptides SureQuant représentent les protéines pertinentes des voies de signalisation clés qui incluent la sérine, la thréonine et la phosphorylation de la tyrosine. Les 20 phosphopeptides ont un large éventail de temps de rétention et ont été conçus pour être utilisés avec des échantillons de phosphopeptides pour évaluer les performances du système et mieux permettre de prédire les temps de rétention des peptides afin de maximiser les identifications de phosphopeptides.
Caractéristiques :
• Optimisé — le mélange validé de 131 peptides phosphorylés HeavyPeptide AQUA Basic (étalon multivoies SureQuant) ou 20 phosphopeptides HeavyPeptide AQUA Basic (étalon d’adéquation SureQuant)
Multiplex — adapté à la quantification relative des événements de phosphorylation pour 89 protéines clés dans sept voies de signalisation cellulaire (étalon multivoies SureQuant)
Prédictif — plage de peptides avec des propriétés hydrophobes croissantes pour l’optimisation des méthodes et le calcul des temps de rétention des peptides
Surveillance — excellent outil de test de CQ pour l’évaluation de la qualité des performances des instruments LC et MS (étalon d’adéquation SureQuant)
Pratique — fourni dans un format liquide prêt à l’emploi
Applications :
• Étalon pour l’acquisition dépendante des données (DDA)
• Étalon pour MS ciblée (par exemple, SRM, PRM)
• Optimisation des paramètres LC
• Identification de la fenêtre d’élution totale des peptides
• Optimisation des paramètres MS
Pour des résultats optimaux, la préparation des échantillons MS doit inclure l’enrichissement en phosphopeptides. Nous vous recommandons d’utiliser le kit de préparation d’échantillons MS EasyPep Maxi (réf. A45734) associé aux kits d’enrichissement de phosphopeptides High-Select (réf. A32992, A32993 ou A52283) pour la préparation des échantillons. Des méthodes normalisées et des modèles de processus de données sont fournis pour simplifier l’acquisition et l’analyse des données.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description SureQuant™ Multipathway Phosphopeptide Standard (100 fmol/μL)
Concentration 100 fmol/μl
Quantité 200 μL