Learn More
Thermo Scientific™ SureQuant™ Phosphopeptide Suitability Standards
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
The SureQuant Multipathway Phosphopeptide Standard contains an optimized mixture of 131 isotopically labeled phosphopeptides to simultaneously monitor and quantitate phosphorylation signaling. The SureQuant Phosphopeptide Suitability Standard contains a mixture of 20 isotopically labeled phosphopeptides with increasing hydrophobic properties for LC optimization and monitoring of LC-MS/MS system performance. When used together, the standards help ensure optimal instrument performance and sample assessment for phosphorylation events.
Les phosphopeptides sélectionnés pour l’étalon d’adéquation des phosphopeptides SureQuant représentent les protéines pertinentes des voies de signalisation clés qui incluent la sérine, la thréonine et la phosphorylation de la tyrosine. Les 20 phosphopeptides ont un large éventail de temps de rétention et ont été conçus pour être utilisés avec des échantillons de phosphopeptides pour évaluer les performances du système et mieux permettre de prédire les temps de rétention des peptides afin de maximiser les identifications de phosphopeptides.
Caractéristiques :
• Optimisé — le mélange validé de 131 peptides phosphorylés HeavyPeptide AQUA Basic (étalon multivoies SureQuant) ou 20 phosphopeptides HeavyPeptide AQUA Basic (étalon d’adéquation SureQuant)
• Multiplex — adapté à la quantification relative des événements de phosphorylation pour 89 protéines clés dans sept voies de signalisation cellulaire (étalon multivoies SureQuant)
• Prédictif — plage de peptides avec des propriétés hydrophobes croissantes pour l’optimisation des méthodes et le calcul des temps de rétention des peptides
• Surveillance — excellent outil de test de CQ pour l’évaluation de la qualité des performances des instruments LC et MS (étalon d’adéquation SureQuant)
• Pratique — fourni dans un format liquide prêt à l’emploi
Applications :
• Étalon pour l’acquisition dépendante des données (DDA)
• Étalon pour MS ciblée (par exemple, SRM, PRM)
• Optimisation des paramètres LC
• Identification de la fenêtre d’élution totale des peptides
• Optimisation des paramètres MS
Pour des résultats optimaux, la préparation des échantillons MS doit inclure l’enrichissement en phosphopeptides. Nous vous recommandons d’utiliser le kit de préparation d’échantillons MS EasyPep Maxi (réf. A45734) associé aux kits d’enrichissement de phosphopeptides High-Select (réf. A32992, A32993 ou A52283) pour la préparation des échantillons. Des méthodes normalisées et des modèles de processus de données sont fournis pour simplifier l’acquisition et l’analyse des données.
Spécification
Spécification
| Description | SureQuant™ Phosphopeptide Suitability Standard (500 fmol/μL) |
| Concentration | 500 fmol/μl |
| Quantité | 50 μL |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.