Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons SureSTART™ de 20 mm de niveau 1, pour analyses quotidiennes
Code produit. 17354093 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Nb par paquet:
100/Pk.
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 17354093
Marque: Thermo Scientific™ CHBS20F
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez des bouchons de 20 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 1 avec des flacons à sertir dotés d’une ouverture de 20 mm et d’un dispositif de poussée sécurisée pour vos analyses chromatographiques quotidiennes.
Utilisez les bouchons Thermo Scientific™ SureSTART™ de 20 mm avec des flacons à sertir dotés d’une ouverture de 20 mm et d’un dispositif de poussée sécurisé, y compris nos flacons à sertir pour analyse d’espace de tête SureSTART de 20 mm (niveau 1). Sélectionnez les bouchons de niveau 1 pour les produits de chromatographie approuvés et peu coûteux, adaptés aux analyses quotidiennes et compatibles avec tous les types d’instruments. Choisissez parmi les différentes tailles de boîtes de bouchons en caoutchouc de bromobutyle de faible perméabilité, d’une épaisseur de 3 mm, conçus pour offrir une alternative efficace aux bouchons à sertir.
Utilisez nos bouchons de niveau de performance 1 avec des flacons à sertir dotés d’une ouverture de 20 mm et d’un dispositif de poussée sécurisé pour des performances optimales lors de vos analyses chromatographiques quotidiennes.
Les bouchons SureSTART de 20 mm de niveau 1 sont fabriqués à partir de caoutchouc de bromobutyle à faible perméabilité, ils sont donc adaptés à l’analyse des gaz à basse température et au stockage des gaz à faible volatilité.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Les produits de chromatographie approuvés
SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à débit élevé
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal, en matières extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes élevées dont vous avez besoin pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour se protéger contre les conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Tous les flacons, bouchons et septa SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre processus de fabrication.