Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à espace de tête à bouchon serti en verre SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Utilisez les flacons à espace de tête à bouchon serti en verre Thermo Scientific™ SureSTART™, niveau de performance 3, pour vos analyses de gaz volatiles. Disponibles en verre transparent au format 6, 10 et 20 ml, ces flacons à espace de tête sont conçus pour résister aux températures et aux pressions internes plus élevées requises pour les analyses de gaz volatiles. Il s’agit d’un flacon de niveau de performance 3, ce qui signifie qu’il est conçu pour protéger vos échantillons les plus précieux et fournir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes. Ils sont certifiés conformes aux spécifications pour garantir les dimensions physiques et la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques. Ces flacons répondent à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Utilisez des bouchons à sertir et des septa de 20 mm pour sceller ces flacons à espace de tête. Achetez en vrac pour plus d’économies.
Caractéristiques
Choisissez une base ronde ou plate
- Les flacons à base circulaire sont compatibles avec la plupart des échantillonneurs automatiques et plus facilement manipulés par des bras robotisés qui permettent de soulever le flacon du plateau
- Les flacons à base plate optimisent l’efficacité de chauffage dans l’échantillonnage manuel des espaces de tête et sont nécessaires pour une utilisation dans certains modèles d’instruments
Flacons de niveau de performance 3 – pour les applications hautes performances
- Identifiés par trois vagues sur le flacon
- Étiquette inscriptible pratique
- Convient aux applications GC et de spectrométrie de masse (MS)
- Utilisation conseillée avec les systèmes Thermo Scientific™ GC Orbitrap™ MS et autres instruments de haute résolution et précision de masse (HRAM)
Certifiés conformes aux spécifications
- Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
- Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
- Uniformes et sans défaut
Traçables par lots
- 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
- Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot
À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART
Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.
- Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
- Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
- Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) externe | 22.75 mm |
| Matériau | Verre transparent |
| Niveau | Level 3 |
| Nb par paquet | 1 000/paquet |
| Taille (métrique) de l’ouverture | 20 mm |
| Type de base | Fond rond |
| Gamme de produits | SureSTART niveau 3 |
| Volume (métrique) total | 20 mL |
| Type de bouchon | Bouchon à sertir |
| Hauteur (métrique) | 75 mm |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.