Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons et bouchons à vis certifiés conformes aux spécifications SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2
Code produit. 17363823 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Verre ambré
Verre hydrolytique (classe I)
Verre hydrolytique ambré (classe I)
Verre transparent
Septum:
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
Silicone blanc / PTFE bleu ; pré-fendu
Silicone blanc / PTFE rouge
Silicone blanc / PTFE rouge ; greffé
Silicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu, greffé
Silicone bleu / PTFE transparent
Silicone bleu / PTFE transparent ; pré-fendu
Silicone rouge / PTFE ivoire
Silicone/Polyamide
Couleur (joint):
Blanc / bleu
Blanc / rouge
Bleu
Bleu / transparent
Rouge, blanc, rouge
Rouge/Ivoire
Type de flacon:
Flacon SureStop™ en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2
Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2
Flacon à filetage SureStop
Flacon à filetage SureStop (assemblé)
Flacon à filetage court
Flacon à vis
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 17363823
Marque: Thermo Scientific™ 6AK82W
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Répondez à vos besoins en matière de certification et de documentation grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés conformes aux spécifications Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 2.
Répondez à vos besoins en matière de certification et de documentation grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés conformes aux spécifications Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 2. Choisissez des produits de niveau 2 pour les applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles. Choisissez parmi une variété de kits contenant des flacons à vis à filetage court avec des pastilles de marquage en verre transparent ou ambré et des bouchons en polypropylène avec septa en silicone / PTFE de différentes valeurs de dureté conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Des septa pré-fendus et greffés sont disponibles en option. Choisissez des kits avec des flacons SureStop™ et/ou des bouchons à vis AVCS™ pour des joints efficaces, des données homogènes et un débit d’échantillons accru.
Kits certifiés conformes aux spécifications
Pour les analyses quotidiennes
Tous les produits SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre procédé de fabrication.
Flacons SureStop et bouchons Advanced Vial Closure System (AVCS, système de fermeture de flacon avancé) :
Cette combinaison bouchon / flacon à vis brevetée est dotée d’une conception de bague d’étanchéité résistante à l’enfoncement, d’une compression contrôlée du septum et d’une bride de positionnement de la fermeture SureStop pour garantir un joint efficace qui élimine les sous et sur-étanchéités, réduit l’évaporation des solvants et limite les interruptions des échantillonneurs automatiques. Les flacons SureStop et les bouchons AVCS sont compatibles avec tous les échantillonneurs automatiques LC et GC. Ils contiennent également de faibles niveaux de substances lixiviables, ce qui en fait une alternative idéale aux bouchons liés pour ceux qui recherchent des spectres plus propres.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Couleur (joint) Rouge/Ivoire
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6 mm
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Matériau Verre ambré
Volume (métrique) 2 mL
Septum Silicone rouge / PTFE ivoire
Comprend 100 flacons et bouchons
Taille (métrique) de l’ouverture 9 mm
Dureté 55 shore
Gamme de produits SureSTART niveau 2
Volume (métrique) total 2 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Vis (AVCS™), niveau 2
Hauteur (métrique) 32 mm
Épaisseur (métrique) 1 mm
Certifications/Conformité Spécification certifiée
Type Kit de flacons et bouchons certifié conforme aux spécification, niveau 2
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Oui
Septa Size (Metric) 9 mm
Type de flacon Flacon en verre à visser à filetage court de 2 ml, niveau 2