Learn More
Buerkle™ Filet de prélèvement de surface pour tige télescopique Buerkle™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
310 x 280 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Filet pour le prélèvement des échantillons solides et organiques des cours d’eau
- TeleScoop est un système d’échantillonnage polyvalent doté d’outils échangeables pour un large éventail d’applications
- Les outils (bécher angulaire, bécher pendulaire, porte-flacons, bécher en acier inoxydable et épuisette) sont fixés à la tige télescopique par un joint à clipser
- Idéal pour l’échantillonnage à partir de bains, de réservoirs, de puits, de cours d’eau ouverts, etc.
- Les profondeurs d’échantillonnage jusqu’à 6 m peuvent être atteintes avec la tige télescopique réglable en aluminium
Spécification
Spécification
| Type de produit | Filet de prélèvement de surface |
| Matériau | PVC |
| Description | Largeur de maille de 2 à 5 mm |
| Couleur | Blue |
| À utiliser avec (application) | Pour prélever des échantillons solides et organiques dans des cours d’eau |
| Dimensions (L x l) | 310 x 280 mm |
| Longueur (métrique) | 310 mm |
| Largeur (métrique) | 280 mm |