Learn More
Kimberly-Clark™ Chiffons en microfibre pour la préparation de surface KIMTECH™
Codice prodotto. 12601466 Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (L x l):
40 x 40 cm
Dimensione della confezione:
25 PCS
Codice prodotto. Dimensions (L x l) unitSize
12601466 40 x 40 cm 25 PCS
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12601466
Marca: Kimberly-Clark™ 7589
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Chiffons microfibres bleus réutilisables. Idéaux pour le polissage à sec et la préparation de surfaces. Adaptés aux transports et à la fabrication industrielle.
  • Lingette haute performance.
  • Polissage à sec, préparation de surface.
  • Chiffons à usage répété.
  • Convient au transport et à la fabrication.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Type de produit Chiffon en microfibres pour la préparation des surfaces
Longueur (impériale) 8.267 in.
Longueur (métrique) 40.5 cm
Largeur (impériale) 8.267 in
Largeur (métrique) 21 cm
Matériau Papier
Couleur Bleu
Jetable Reusable
Dimensions (L x l) 40 x 40 cm
Quantité d’emballage 25/paquet
Stérilité Non stérile
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.