Learn More
Anritsu™ Sonde de surface
Click to view available options
Longueur (métrique):
20mm
50 mm
Type:
Sonde IDA
Sonde à micro-capteur, prise CC
Sonde à microcapteur, prise ANP
Conditionnement:
1 pièce
Description
Thermocouple KT de surface coudé ultra-rapide
• Thernocouple coudé 90°, petite surface, câble PTFE 1 m
• Sonde inox pour petite surface
• Thernocouple coudé 90°, petite surface, câble PTFE 1 m
• Sonde inox pour petite surface
Spécification
Spécification
| Description | Dia. 6 mm |
| Type | Sonde à microcapteur, prise ANP |
| Longueur (métrique) | 50 mm |