Learn More
Anritsu™ Sonde de surface
Code produit. p-8009370
Click to view available options
Longueur (métrique):
20mm
50 mm
Type:
Sonde IDA
Sonde à micro-capteur, prise CC
Sonde à microcapteur, prise ANP
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11992149
Marque: Anritsu™ 343KTC1ANP
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Thermocouple KT de surface coudé ultra-rapide
• Thermocouple coudé 45° ultra-rapide, petite surface, câble PTFE 1 m
• Sonde inox pour petites surfaces rondes ou planes
Spezifikation
Description 20 mm L
Type Sonde IDA
Longueur (métrique) 20mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt