Learn More
Neogen Protéine de surface Plus
Click to view available options
Conditionnement:
50 tests
Description
- Contribue à réduire le risque d’incident lié à la sécurité alimentaire.
- Détecte seulement 50µ g de protéines sur les surfaces et en solution.
- Teste la présence de protéines pour vérifier l’efficacité du nettoyage.
Spécification
Spécification
| Nbre par carton | 50/boîte. |
| Type de produit | Écouvillon de test |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- X50 Clean-Trace Surface Protein Plus test - PRO50
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: copper sulphate pentahydrate
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.