Learn More
Étalon de substitution, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Description
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| 4-Bromofluorobenzene | 460-00-4 | 2000μg/mL |
| Dibromofluoromethane | 1868-53-7 | 2000μg/mL |
| Toluene-d8 | 2037-26-5 | 2000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Surrogate Standard |
| Note relative au nom | Method 8260B |
| Conditionnement | 2mL amber prescored glass ampule |
| CAS | 110-56-5 |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Méthodes | For US EPA Method 8260B |
| Formule moléculaire | C4H8Cl2 |
| Numéro MDL | MFCD00001011 |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Clé InChI | KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Surrogate Standard
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H331-Toxique par inhalation.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, toluene
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire