Learn More
Étalon de substitution, SPEX CertiPrep™
Code produit 16329077 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16329077 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16329077 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur 8310I
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Décafluorobiphényle434-90-2100 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau PAH Surrogate Standard
Note relative au nom SW-846 Method 8310
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 434-90-2, 75-05-8
% min. CAS 0.01, 99.99
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.01, 99.99
Méthodes For US EPA Method 8310
Formule moléculaire C12F10
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Nom IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)benzène
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 334.116
CID PubChem 67949
Quantité 1 mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • PAH Surrogate Standard
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire