Learn More
BICASA Armoire en suspension sous la paillasse pour station de travail Kompatto
Tous les produits BICASA ProduitsDescription
- Pour station de travail série Kompatto
- En suspension sous la paillasse
- Portes : ouverture à 270° - Charnières à fermeture automatique
- Largeur du corps 500 mm + 20 mm de poignée ergonomique en aluminum anodisé et peint
- Étagère en tôle d’acier (réglable en hauteur) - Verrouillage à clé en option
- Corps de panneaux de particules ignifuges
- Couleur gris clair (2 motifs) - 19 mm d’épaisseur
- Panneaux et portes de tiroirs frontaux avec bord arrondi ABS
- Couleurs de façade disponibles : gris, rouge, bleu, anthracite
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Dimensions (P x L x H) | 600 x 520 x 530 mm |
| Type de porte | Solide |
| Côté charnière | Gauche |
| Nbre de portes | 1 |
| Nbre d’étagères | 1 |