Learn More
Ohaus™ Pince de suspension
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
137,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les pinces multiusages OHAUS sont conçues pour saisir et positionner fermement les appareils de laboratoire
- Les bras d’extension avec une rotation de 360° permettent de placer des appareils à différentes distances du cadre de laboratoire sans compromettre l’intégrité des expériences
- Les pinces pivotantes et à position fixe maintiennent l’appareil près du cadre ou du support de laboratoire et disposent d’un support intégré pour la fixation aux cadres ou appareils de laboratoire
- Disponible en simple ou double ajustement en zinc ou en acier inox
Spécification
Spécification
| Type | Pince de suspension |
| Matériau | Nickelé |
| Description | Pince, spécialisée, suspension, CLS-SUSPNB |
| Longueur (impériale) | 5,39 in |
| Longueur (métrique) | 137,00 mm |