Learn More
Suxibuzone, Mikromol™
Code produit 30049321
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049321 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049321 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3593.00
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Suxibuzone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Suxibuzone
CAS 27470-51-5
Noms d’analytes ou de composants Suxibuzone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C24 H26 N2 O6
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Suxibuzone, 4-[(4-Butyl-3,5-dioxo-1,2-diphenylpyrazolidin-4-yl)methoxy]-4-oxobutanoic acid
Formule InChI InChI=1S/C24H26N2O6/c1-2-3-16-24(17-32-21(29)15-14-20(27)28)22(30)25(18-10-6-4-7-11-18)26(23(24)31)19-12-8-5-9-13-19/h4-13H,2-3,14-17H2,1H3,(H,27,28)
SMILES CCCCC1(COC(=O)CCC(=O)O)C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC acide 4-[(4-butyl-3,5-dioxo-1,2-diphénylpyrazolidein-4-yl)méthoxy]-4-oxobutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 438.47
Quantité 100 mg
Poids de la formule 438.1791 g/mol